(±)-2-Butanoli ≥99% analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
20812.320EA 104 EUR
20812.320 20812.295
(±)-2-Butanoli ≥99% analyyttinen reagenssi
(±)-2-Butanoli
Kaava: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 94 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 23 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004569
CAS-numero: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/13/710313.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %