Typpihappo concentrate for dilution to 0.1 mol/l vesiliuos, Titrisol®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09964.0001EA 29.9 EUR
1.09964.0001
Typpihappo concentrate for dilution to 0.1 mol/l vesiliuos, Titrisol®, Supelco®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Tiheys: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material