Natriumhydroksidi 0.1 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001EA 13.4 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Natriumhydroksidi 0.1 mol/l konsentraatti vesiliuoksen valmistukseen, Titrisol®, Supelco®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: ∼105 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material