Natriumhydroksidi concentrate for dilution to 1 mol vesiliuos, ConvoL NORMADOSE® mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32066.606EA 26.2 EUR
32066.606
Natriumhydroksidi concentrate for dilution to 1 mol vesiliuos, ConvoL NORMADOSE® mittaliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: >105 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C) 0.995 to 1.005 mol/l
Conforms to BDH 18042 Passes test