Hopeanitraatti concentrate for dilution to 0.1 mol vesiliuos, ConvoL NORMADOSE® mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32056.602EA 123 EUR
32056.602
Hopeanitraatti concentrate for dilution to 0.1 mol vesiliuos, ConvoL NORMADOSE® mittaliuos
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C) 0.0995 to 0.1005 mol/l
Conforms to BDH 18041 Passes test