Kloorivetyliuos standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO124200010EA 28.4 EUR
ACRO124200010 ACRO124200250 ACRO124200025 ACRO124200100
Kloorivetyliuos standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
Titration Iodometric ≥96.0 %