Kloorivetyliuos 0.5 M HCl (0.5N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
35329-10L-VPEA 249.37 EUR
35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-1L 35329-6X1L
Kloorivetyliuos 0.5 M HCl (0.5N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: >100 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective