Kloorivetyliuos standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO124210010EA 50.2 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Kloorivetyliuos standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tiheys: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)