Typpihappo 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
7622.9010EA 148.94 EUR
7622.9010 XXXX7622.9010
Typpihappo 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Tiheys: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (mol/l) 0.995 - 1.005