Natriumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
31770.443EA 302 EUR
31770.443 31770.374 31770.363 31770.294 31770.408
Natriumhydroksidi 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. mittaliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Tiheys: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test