Solulaskurit, Bürker, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRND718905EA 87.6 EUR
BRND718905 BRND718920
Solulaskurit, Bürker, BLAUBRAND®
Alus- ja peitinlasit Laskukammiot
Counting chambers with Bürker pattern, including two haemacytometer cover glasses.
  • Jokainen suuri neliö on jaettu kaksinkertaisilla viivoilla (etäisyys 0,05 mm) 16 neliön ryhmään, joiden sivujen pituus on 0,2 mm. Neliöryhmät vastaavat kooltaan Neubauer-laskentakammiota, mutta niitä ei ole jaettu pienempiin osiin
  • Viivoituksessa näkyy yhdeksän suurta neliötä, joista jokaisen pinta-ala on 1 mm²
Niitä käytetään trombosyyttien ja erytrosyyttien laskemiseen.