Solulaskurit, Bürker-Türk
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRND719505EA 87.6 EUR
BRND719505 631-1159
Solulaskurit, Bürker-Türk
Alus- ja peitinlasit Laskukammiot
Suuret neliöt on jaettu 16 neliön ryhmään, joiden sivujen pituus on 0,2 mm.
  • Keskellä olevassa suuressa neliössä jokainen ryhmän neliö on jaettu 16 minineliöön, joiden sivujen pituus on 0,05 mm (= 0,0025 mm²)