Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* X80
Toimittaja: Kimberly-Clark
WYPALL* X80
115-1551EA 331 EUR
115-1551 115-1552 115-1553 115-1550
Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* X80
Pyyhkeet, liinat ja sienet Uudelleenkäytettävät puhdistusliinat Liinat yleiskäyttöön
WYPALL* X80 -liinat on valmistettu kestävästä ja vahvasta HYDROKNIT*-materiaalista, ja ne sopivat siksi erinomaisesti vaativaan puhdistukseen, kuten rasvan ja öljyn pyyhkimiseen ja vaikeamman lian puhdistukseen.
  • Hyvä imukyky yhdistettynä suureen repäisynkestävyyteen
  • Voidaan käyttää veden tai liuottimien kanssa. Huuhtele vain ja käytä uudelleen.