Natriumhydroksidi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
31627.290EA 31.9 EUR
31627.290 31627.404 31627.368
Natriumhydroksidi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF mittaliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Tiheys: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test