Viljelyjärjestelmä, Corning E-Cube™
Toimittaja: Corning
Corning® E-Cube™
734-4053EA 7300 EUR
734-4053
Viljelyjärjestelmä, Corning E-Cube™
Bioreaktorit
E-Cube™-järjestelmä on yksinkertainen bioreaktori, jonka kasvatusala on 8500 cm². Se soveltuu kiinnittyvien solujen kasvatukseen ja vie tilaa vain 25,4×35,6 cm. E-Cube™-järjestelmällä voi helposti määrittää, kasvavatko solut CellCube®-moduulissa ennen suurempaan, automaattiseen CellCube®-järjestelmään tarvittavien resurssien ja rahoituksen hankkimista. Toimitukseen ei sisälly peristalttista pumppua, CO₂-inkubaattoria tai elatusainetta.
Includes an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.