Rikkihappo 0.05 M H2SO4 (0.1N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
35358-6X1LEA 187.46 EUR
35358-6X1L 35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP
Rikkihappo 0.05 M H2SO4 (0.1N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 2037554
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective