Rikkihappo 0.1 M H2SO4 (0.2N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
35357-1LEA 74.81 EUR
35357-1L 35357-5L-VP 35357-6X1L
Rikkihappo 0.1 M H2SO4 (0.2N) vesiliuos Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 2037554
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective