Rikkihappo 2.5 mol/l (5 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
191675AEA 92 EUR
191675A
Rikkihappo 2.5 mol/l (5 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Tiheys: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed