Rikkihappo 4 mol/l (8 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos, COD-määritykseen NF T 90-101 -standardin mukaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
30148.297EA 31.9 EUR
30148.297 30148.320 30148.377
Rikkihappo 4 mol/l (8 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos, COD-määritykseen NF T 90-101 -standardin mukaan
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed