Hopeanitraatti 0.01 mol/l (0.01 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
30476.291EA 50 EUR
30476.291
Hopeanitraatti 0.01 mol/l (0.01 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l