Hopeanitraatti 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vesiliuos, VOLUSOL® veden kovuuden määrittämiseen
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Varoitus
|
30489.262EA
272
EUR
30489.262
Hopeanitraatti 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vesiliuos, VOLUSOL® veden kovuuden määrittämiseen
Hopeanitraatti
1 ml = 5.8 mg Cl
Kaava:
AgNO₃ MW: 169,87 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003414 CAS-numero: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification | Passes test |