Hopeanitraatti 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
30471.294EA 194 EUR
30471.294 30471.237
Hopeanitraatti 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed