Natriumkarbonaatti-10 H2O, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06391.5000EA 245 EUR
1.06391.5000 1.06391.1000 1.06391.9025
Natriumkarbonaatti-10 H2O, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumkarbonaatti-10 H2O
Kaava: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286,14 g/mol
Sulamispiste: 33 °C
Tiheys: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149178
CAS-numero: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)