Natriumperkloraattimonohydraatii, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06564.9025EA 0 EUR
1.06564.9025 1.06564.0500 1.06564.9999 1.06564.0100
Natriumperkloraattimonohydraatii, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumperkloraattimonohydraatii
Kaava: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Sulamispiste: 130 °C
Tiheys: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149164
CAS-numero: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 2090 g/l (15 °C)
Melting Point 130 °C
Molar Mass 140.46 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 2.02 g/cm3
pH 4.5 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer