Natriumperkloraattimonohydraatii 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
27988.180EA 53.8 EUR
27988.180 27988.232 27988.460
Natriumperkloraattimonohydraatii 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Natriumperkloraattimonohydraatii
Kaava: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Sulamispiste: 130 °C
Tiheys: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149164
CAS-numero: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm