Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06573.9500EA 0 EUR
1.06573.9500 1.06573.5000 1.06573.9029 1.06573.9026
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O
Kaava: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
Sulamispiste: 35 °C
Tiheys: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00149181
CAS-numero: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733