Hait: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii Ph. Eur., USP, BP
Tuoteluettelon nro: (3819-01)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 g
Tuoteluettelon nro: (P108-42)
Toimittaja: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 20 kg
Tuoteluettelon nro: (1768.1000)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 1 kg
Sertifikaatit
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii 98%, Extra Pure
Tuoteluettelon nro: (ACRO446222500)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii HPLC-analytiikkaan
UOM: 1 * 250 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii 99+% for analysis
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii 98-100.5% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, Fluka™
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMPROVE® bio Ph. Eur., BP, USP, JPE vedetön biofarmaseuttiseen tuotantoon, SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus: Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom