Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.1000EA 57.3 EUR
1.06342.1000 1.06342.0250 1.06342.2500
Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumdivetyfosfaattidihydraatii
Kaava: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼650 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 60 °C
Tiheys: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149209
CAS-numero: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)