Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06345.1000EA 81.9 EUR
1.06345.1000 1.06345.9011 MERP1.06345.5000PH 1.06345.5000 1.06345.9026
Natriumdivetyfosfaattidihydraatii, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Natriumdivetyfosfaattidihydraatii
Kaava: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Kiehumispiste: ∼650 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 60 °C
Tiheys: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149209
CAS-numero: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806