Natriumsulfaatti-10 H2O, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06648.9025EA 0 EUR
1.06648.9025 1.06648.1000
Natriumsulfaatti-10 H2O, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumsulfaatti-10 H2O
Kaava: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Kiehumispiste: 1429 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 32,4 °C
Tiheys: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149189
CAS-numero: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)