Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
10680.18EA 1040 EUR
10680.18 10680.04 10680.30 10680.09
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcium chloride hydrate
Kaava: CaCl₂·H₂O
MW: 110,98 g/mol (anhy)
Sulamispiste: 29,54 °C
Tiheys: 1,71
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 22691-02-7
EINECS: 607-129-7
Merck Index: 13,01660