Kalsiumnitraatti-4 H2O 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
31218-1KGEA 72.75 EUR
31218-1KG HONE31218.9050 31218-500G 31218-5KG
Kalsiumnitraatti-4 H2O 99-103%, Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Kalsiumnitraatti-4 H2O
Kaava: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Sulamispiste: 42 °C
Tiheys: 1,820 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149604
CAS-numero: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,01729
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99 - 103 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 7.0
Water insoluble matter max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) max. 0.005 %
Barium (Ba) max. 0.005 %
Iron (Fe) max. 0.0005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.01 %
Strontium (Sr) max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Nitrite (NO₂) max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.002 %