Magnesiumnitraatti-6 H2O 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
25135.466EA 0 EUR
25135.466 25135.298
Magnesiumnitraatti-6 H2O 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Magnesiumnitraatti-6 H2O
Kaava: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Kiehumispiste: 330 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 89 °C
Tiheys: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 93,3 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149779
CAS-numero: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05697
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test