Tetrahydrofuraani, vedetön 99.9% stabiloitu, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
181500250.EA 948 EUR
181500250. 181500010. 181500025. 181502500.
Tetrahydrofuraani, vedetön 99.9% stabiloitu, Extra Pure
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –108,4 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³
Leimahduspiste: –21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.006 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 75 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)