Tetrahydrofuraani 99+% stabiloitu, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ACRO176630025EA 129 EUR
ACRO176630025 ACRO176630250 ACRO176630050 ACRO176630100 ACRO176630010
Tetrahydrofuraani 99+% stabiloitu, Extra Pure
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –108,4 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³
Leimahduspiste: –21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)