Hait: Lantaani(III)kloridi-7 H2O
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O analyyttinen reagenssi, Supelco®
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥98%, GPR RECTAPUR®
Tuoteluettelon nro: (103433Q)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (2255-05)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O 64,5 - 70,0% (by anhydrous basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99%
Tuoteluettelon nro: (APOSIN2120-100G)
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ACS
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O 99.99% (trace metals basis)
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Lantaani(III)kloridi-7 H2O ACS
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Calcium channel blocker.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom