Lantaani(III)kloridi-7 H2O 99.99% (trace metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO193275000EA 682 EUR
ACRO193275000 ACRO193271000
Lantaani(III)kloridi-7 H2O 99.99% (trace metals basis)
Lantaani(III)kloridi-7 H2O
Kaava: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kiehumispiste: 860 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 91 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149756
CAS-numero: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %