Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11268.18EA 213 EUR
11268.18 11268.30 11268.A1
Lantaani(III)kloridi-7 H2O ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lantaani(III)kloridi-7 H2O
Kaava: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kiehumispiste: ∼860 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 91 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149756
CAS-numero: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5