Annostelija, KIMTECH* WETTASK* -liinoille
Toimittaja: Kimberly-Clark
Kimtech™ Wettask
115-2076EA 311 EUR
115-2076
Annostelija, KIMTECH* WETTASK* -liinoille
Annostelijat pyyhkeille ja liinoille
Annostelusangot KIMTECH* WETTASK* -rullapyyhkeille. Sanko on helppo avata ja täyttää pyyhkeillä ja desinfiointiaineilla/liuoksilla. Suljettu järjestelmä vähentää ristikontaminaatiota sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ja roiskeita.
  • Helppo täyttää sopivalla liuoksella
  • Esikostutetut liinat voi vetää helposti kannessa olevan aukon läpi
  • Voi siirtää paikasta toiseen