VWR®, Hauteet, polykarbonaattia, sisältävät MX-lämpötilasäätimen
Toimittaja: VWR
VWR®
462-0207EA 2440 EUR
462-0207 462-0208
VWR®, Hauteet, polykarbonaattia, sisältävät MX-lämpötilasäätimen
Hauteet Vesihauteet, sekoittavat
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Suurikokoinen EasyView™-LCD-näyttö, joka näyttää hälytys- ja vikakuvakkeet sekä englanninkieliset kehotteet ja valikot
  • Käyttäjän säädettävät lämpötilan ylä- ja alarajat sekä alhaisen nestetason hälytykset
  • Yksinopeuksinen pumppu
  • Sisäinen pumpun ja lämmityskierukan suojaus
  • Yksipistekalibrointi
Pumpun maksimikapasiteetit:
11,9 L/min, 120 mbar
*RT = ympäristön lämpötila
A convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, the elevated tank bottom gives secure handholds when lifting or positioning the bath, and is stable on uneven surfaces.
Controller bridge, made from heat and chemical resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
17 and 28 litre models have a drain and opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Sertifikaatit: Täyttävät DIN 12876-1 -standardin luokan I turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat käyttöä syttymättömien nesteiden kanssa.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan hauteen kansi.