Asetonitriili 99.8% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
ACRO268270010EA 187 EUR
ACRO268270010 ACRO268270025
Asetonitriili 99.8% HPLC-analytiikkaan
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –46 °C
Tiheys: 0,781 g/cm³
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV at 230 nm A: ≤0.05
UV at 240 nm A: ≤0.015
UV at 250 nm A: ≤0.01
UV at 260 nm A: ≤0.005
UV at 270 nm A: ≤0.005
UV at 280 nm A: ≤0.005
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered