Asetonitriili, CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
34481-4X2.5LEA 1023.85 EUR
34481-4X2.5L 34481-1L 34481-2.5L 34481-6X1L 34481-7L
Asetonitriili, CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
Asetonitriili
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 741857
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 82 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -46 °C
Tiheys: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 6 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Vapor Density 1.41 (vs air)