Paperit, laboratoriopaperit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG6304-9811EA 134 EUR
NALG6304-9811
Paperit, laboratoriopaperit, Nalgene®
Paperit
Näitä polyolefiiniarkkeja voi kääriä tai taittaa murtumatta, ja ne pysyvät taipuisina kylmissäkin lämpötiloissa. Ne eivät repeä, veny tai kutistu. Ne voi rei'ittää kansioita varten tai leikata etiketeiksi. Niiden sivuihin ei tartu lyijykynä.
  • Kestävät monia liuottimia, kuten asetonia, formaldehydiä, formaliinia, ksyleeniä, etikkahappoa ja etanolia
  • Niihin tarttuvat monet musteet, kuten laser, mustesuihku, kopiokone, merkitsemis-, kuulakärki- ja geelikynät sekä tekniset kynät
Koko: A4