Asetonitriili, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
Synonyms:
Syaanimetaani
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00016.1000EA
172
EUR
1.00016.1000
1.00016.2500
Asetonitriili, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Asetonitriili
Kaava:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –45,7 °C Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00001878 CAS-numero: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Testitulosten erittely
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 |
Boiling Point | 81.6 °C |
Vapor Pressure | 97 hPA |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17% |
Density | 0.786 g/cm³ |
pH | (H₂0) N/A |
Ignition Point | 524 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |