1,3,5-Trimetoksibentseeni

Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17876430EA 99.3 EUR
EHERC17876430
1,3,5-Trimetoksibentseeni
1,3,5-Trimetoksibentseeni
Kaava: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kiehumispiste: 255 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 52…54 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008385
CAS-numero: 621-23-8
EINECS: 210-673-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR