Spermidiinitrihydrokloridi
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16972738EA 177 EUR
EHERC16972738
Spermidiinitrihydrokloridi
Spermidiinitrihydrokloridi
Kaava: C₇H₂₂Cl₃N₃
MW: 254,63 g/mol
Sulamispiste: 256…258 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00012918
CAS-numero: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893