Asetonitriili, vedetön (enint. 0,0010% H2O)
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12636.9033EA 1590 EUR
1.12636.9033 1.12636.2500 1.12636.9185 1.12636.4000 1.12636.0050 1.12636.9191 1.12636.9030
Asetonitriili, vedetön (enint. 0,0010% H2O)
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 524 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid