3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A16698.14EA 461 EUR
A16698.14 A16698.22 A16698.06
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile ≥99%
3-Bromo-4-methoxybenzonitrile
Kaava: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 120…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143097
CAS-numero: 117572-79-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III