2-Kloorifenoli-D4
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERC11470100EA 391 EUR
EHERC11470100
2-Kloorifenoli-D4
2-Kloorifenoli-D4
Kaava: C₆HD₄ClO
MW: 132,53 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 93951-73-6
UN: 2021
ADR: 6.1,III