Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradienttilaatu HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Syaanimetaani
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20060.420EA 138 EUR
20060.420 20060.290 20060.360 20060.320
Asetonitriili ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradienttilaatu HPLC-analytiikkaan
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kiehumispiste: 81,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –45,7 °C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 2 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Absorbance (195 nm) Max. 0.1
Absorbance (200 nm) Max. 0.05
Absorbance (210 nm) Max. 0.02
Absorbance (220 nm) Max. 0.02
Absorbance (240 nm) Max. 0.005
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
Transmittance (200 nm) Min. 90 %
Transmittance (210 nm) Min. 94 %
Transmittance (220 nm) Min. 96 %
Transmittance (240 nm) Min. 99 %
Gradient grade (210 nm) Max. 10 mAU